Learn More
Thermo Scientific Chemicals CAPS, 99 %
Código de producto. 11488896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11488896 100 g 100 g
11478896 25 g 25 g
11498896 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11488896 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A17037.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.20€
    82.65€ / 100 g
    Ahorro 9.55€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 1135-40-6 | C9H19NO3S | 221.32 g/mol
Used to formulate CAPS buffer, a zwitterionic buffer useful in the range of pH 7.9-11.1. CAPS buffer is widely used in Western and immunoblotting experiments as well as protein sequencing and identification. Used in the electro transfer of proteins to PVDF (sc-3723) or nitrocellulose membranes (sc-3718, sc-3724). The high pH of this buffer makes it useful for the transfer of proteins with a pI > 8.5. and minimal reactivity with enzymes or proteins, minimal salt effects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
se utiliza para formular el tampón de CAPS, un tampón zwitteriónico útil en el rango de pH 7,9-11,1. El tampón de CAPS se utiliza ampliamente en experimentos Western y de inmunoblotting, así como en la secuenciación e identificación de proteínas. Se utiliza en la electrotransferencia de proteínas a PVDF (sc-3723) o membranas de nitrocelulosa (sc-3718, sc-3724). El alto pH de este tampón lo hace útil para la transferencia de proteínas con un pl>8,5 y una reactividad mínima con las enzimas o las proteínas, efectos mínimos de la sal.
Solubilidad
muy soluble en agua (100 g/l) a 20 °C, y metanol (1 %).
Notas
almacénese lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien sellado y guárdelo en un lugar fresco y seco con buena ventilación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1135-40-6
Fórmula molecular C9H19NO3S
Peso molecular (g/mol) 221.32
Número MDL MFCD00003837
Clave InChI PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo caps, 3-cyclohexylaminopropanesulfonic acid, n-cyclohexyl-3-aminopropanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-1-propanesulfonic acid, 1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino, 3-cyclohexylamino propane-1-sulfonic acid, unii-4w981o1lxp, 3-cyclohexylamino propanesulfonic acid, 3-cyclohexylaminopropane-1-sulphonic acid, 3-cyclohexyl-1-propylsulfonic acid
PubChem CID 70815
Nombre IUPAC ácido 3-(ciclohexilamino)propano-1-sulfónico
SMILES OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CAPS
Punto de fusión 324°C
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 2835588
Índice Merck 14,1767
Información de solubilidad Highly water soluble (100g/L) at 20°C,and methanol (1%).
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.32
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • CAPS
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: CAPS