Learn More
Melford Ácido 3-(ciclohexilamino)-1-propanosulfónico (CAPS)
Descripción
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
pKa (25 °C): 10,4. El rango de pH de trabajo en solución acuosa es de 9,7-11,1.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CAPS |
| CAS | 1135-40-6 |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula molecular | C9H19NO3S |