Learn More
CAPS, solución de tampón de 0,5 M, pH 9,5, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 1135-40-6 |
| Concentración | 0.5 M |
| pH | 9.5 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 250 mL |
| Fórmula molecular | C9H19NO3S |
| Número MDL | MFCD00003837 |
| Clave InChI | PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1 |
| Nombre IUPAC | ácido 3-(ciclohexilamino)propano-1-sulfónico |
| Mostrar más |