Learn More
CAPS, solución de tampón de 0,5 M, pH 9,0, Thermo Scientific™
Código de producto. 15475929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15475929 250 mL 250 ml
15485929 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15475929 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63749.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 1135-40-6
Concentración Solución de tampón de 0,5 M
pH 9.0
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Fórmula molecular C9H19NO3S
Número MDL MFCD00003837
Clave InChI PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
Nombre IUPAC ácido 3-(ciclohexilamino)propano-1-sulfónico
Peso molecular (g/mol) 221.32