Learn More
Thermo Scientific Chemicals CAPS, solución de tampón de 0,5 M, pH 10,5
Código de producto. 15484819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15484819 250 mL 250 ml
15494819 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15484819 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J62446.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1135-40-6 | C9H19NO3S | 221.32 g/mol
CAPS (N-cyclohexyl-3-aminopropanesulfonic acid) buffer salt is used to formulate CAPS buffer, a zwitterionic buffer that is useful in the range of pH 7.9-11.1. CAPS buffer is widely used in Western and immunoblotting experiments as well as protein sequencing and identification. Used in the electrotransfer of proteins to PVDF (sc-3723) or nitrocellulose membranes (sc-3718, sc-3724). The high pH of this buffer makes it useful for the transfer of proteins with a pI > 8.5. CAPS is not one of the original Good’s buffers, although it has a similar structure to the other propanesulfonic acids and was selected as a highly water soluble buffering reagent with an optimum buffering pH of 10.4 and minimal reactivity with enzymes or proteins, minimal salt effects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal tampón CAPS (N-ciclohexil-3-ácido aminopropanesulfónico) se utiliza para formular el tampón CAPS, un tampón zwitteriónico que es útil en el rango de pH 7,9 a 11,1. El tampón CAPS se utiliza ampliamente en experimentos de Western e inmunotransferencia, así como en la secuenciación e identificación de proteínas. Se utiliza en la electrotransferencia de proteínas a PVDF (sc-3723) o membranas de nitrocelulosa (sc-3718, sc-3724). El alto pH de este tampón lo hace útil para la transferencia de proteínas con un pH > 8,5. CAPS no es uno de los tampones originales de Good, aunque tiene una estructura similar a los otros ácidos propanesulfónicos y se seleccionó como un reactivo tamponador altamente soluble en agua con un pH de tampón óptimo de 10,4 y una reactividad mínima con enzimas o proteínas, efectos mínimos de la sal.
Solubilidad
Soluble en agua (100 g/l) a 20 °C y metanol (1 %).
Notas
Almacénese a temperatura ambiente. Garantice una buena ventilación. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1135-40-6
Fórmula molecular C9H19NO3S
Peso molecular (g/mol) 221.32
Número MDL MFCD00003837
Clave InChI PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC ácido 3-(ciclohexilamino)propano-1-sulfónico
SMILES OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CAPS
Concentración Solución de tampón de 0,5 M
pH 10.5
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • CAPS, 0.5M buffer solution, pH 10.5
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(cyclohexylamino)-1-propanesulfonic acid