Learn More
Thermo Scientific Chemicals CAPS, solución de tampón de 0,5 M, pH 10,0
Código de producto. 15413319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15413319 250 mL 250 ml
15423319 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15413319 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60569.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1135-40-6 | C9H19NO3S | 221.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1135-40-6
Fórmula molecular C9H19NO3S
Peso molecular (g/mol) 221.32
Número MDL MFCD00003837
Clave InChI PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC ácido 3-(ciclohexilamino)propano-1-sulfónico
SMILES OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CAPS
Concentración Solución de tampón de 0,5 M
pH 10.0
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL