Learn More
Ácido caprílico, LoGiCal
Product Code. 30460836
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Unit Size:
10 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
30460836 10 mg 10 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30460836 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCFOR3387.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Caprylic Acid
CAS 124-07-2
Nombres de analitos o componentes Caprylic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H16 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Octanoic acid, 1-Heptanecarboxylic acid, Caprylic acid, Edenor C 8-98-100, Emery 657, Kortacid 0899, Lunac 8-95, Lunac 8-98, NAA 82, NSC 5024, Neo-Fat 8, Neo-Fat 8S, Octylic acid, Prifac 2901, n-Caprylic acid, n-Octanoic acid, n-Octoic acid, n-Octylic acid, 8:0 caprylic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CCCCCCCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido octanoico
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 144.21
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 144,115 g/mol