Learn More
Ácido caprílico, > 99,5%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11443070 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
1 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11443070 1 L
11413070 25 mL
11423070 100 mL
11433070 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11443070 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210039191
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
El ácido caprílico es el nombre común del ácido graso saturado de ocho carbonos conocido con el nombre sistemático de ácido octanoico. Se encuentra de forma natural en la leche de varios mamíferos y es un componente menor del aceite de coco y del aceite de palmiste.
CAS 124-07-2
Fórmula molecular C8H16O2
Peso molecular (g/mol) 144.214
Número MDL MFCD00004429
Clave InChI WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo caprylic acid, n-octanoic acid, octylic acid, n-caprylic acid, octoic acid, n-octylic acid, n-octoic acid, neo-fat 8, 1-heptanecarboxylic acid, enantic acid
PubChem CID 379
ChEBI CHEBI:28837
Nombre IUPAC ácido octanoico
SMILES CCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Caprylic acid
Color Incolora
Densidad 0,91g/cm3 a 20 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.5%
Cantidad 1 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.2
Forma física Líquidos