Learn More
Ácido caprílico, > 99,5%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11413070 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
1 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11413070 25 mL
11423070 100 mL
11433070 500 mL
11443070 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11413070 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210039125
El ácido caprílico es el nombre común del ácido graso saturado de ocho carbonos conocido con el nombre sistemático de ácido octanoico. Se encuentra de forma natural en la leche de varios mamíferos y es un componente menor del aceite de coco y del aceite de palmiste.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-07-2
Fórmula molecular C8H16O2
Peso molecular (g/mol) 144.214
Número MDL MFCD00004429
Clave InChI WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo caprylic acid, n-octanoic acid, octylic acid, n-caprylic acid, octoic acid, n-octylic acid, n-octoic acid, neo-fat 8, 1-heptanecarboxylic acid, enantic acid
PubChem CID 379
ChEBI CHEBI:28837
Nombre IUPAC ácido octanoico
SMILES CCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Caprylic acid
Color Incolora
Densidad 0.91g/cm3 at 20°C
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.5%
Cantidad 25 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.2
Forma física Liquid
compliance-icons
Nombre del producto
  • Caprylic Acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Caprylic Acid