Learn More
Caprofenona, TRC
Código de producto. 30354838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30354838 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30354838 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2422305G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Caprophenone
CAS 942-92-7
Fórmula molecular C12H16O
Cantidad 5 g
Sinónimo Hexanophenone, 1-Phenyl-1-hexanone, 1-Benzoylpentane, NSC 8480, Pentyl Phenyl Ketone, Phenyl Pentyl Ketone, n-Pentyl Phenyl Ketone
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O/c1-2-3-5-10-12(13)11-8-6-4-7-9-11/h4,6-9H,2-3,5,10H2,1H3
SMILES CCCCCC(=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC 1-fenilhexano-1-ona
Peso molecular (g/mol) 176.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.1201