Learn More
Capromorelin Tartrate, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | >95% (HPLC) |
| Formato | Neat |
| Peso molecular | 505.6115009 |
| Cantidad | 25 mg |
| Condiciones de envío | Room Temperature |