Learn More
Capromorelin Tartrate, MedChemExpress
Código de producto. 16486388
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486388 10 mg 10 miligramos
16478977 5 mg 5 miligramos
16472497 50 mg 50 miligramos
16443466 25 mg 25 miligramos
16410236 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16486388 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15243
MedChemExpress Capromorelin Tartrate is an orally active, potent growth hormone secretagogue receptor (GHSR) agonist, with Ki of 7 nM for hGHS-R1a.
Capromorelin Tartrate is an orally active, potent growth hormone secretagogue receptor (GHSR) agonist, with Ki of 7 nM for hGHS-R1a.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Capromorelin Tartrate
CAS 193273-69-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H41N5O10
Cantidad 10 mg
Sinónimo CP 424391-18
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (152.51 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (152.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H]([C@@H](O)C(O)=O)O)O.CC(C)(N)C(N[C@H](COCC1=CC=CC=C1)C(N(C[C@]23CC4=CC=CC=C4)CCC2=NN(C)C3=O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 655.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 655.7
Porcentaje de pureza 98.09%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation