Learn More
Ácido caproico,∽ 98%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11427851 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Código de producto. Cantidad
11427851 100 mL
1 options
Código de producto. 11427851 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215055380
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Caproic acid
CAS 142-62-1
Color Incolora
Densidad 0.927 (water=1)
Intervalo de porcentaje de ensayo ∽98%
Fórmula molecular C6H12O2
Cantidad 100 mL
Sinónimo caproic acid, capronic acid, n-hexanoic acid, n-caproic acid, butylacetic acid, hexoic acid, pentylformic acid, 1-hexanoic acid, n-hexylic acid, n-hexoic acid
Clave InChI FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido hexanoico
Peso molecular (g/mol) 116.16
PubChem CID 8892
ChEBI CHEBI:30776
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.18
Forma física Liquid