Descripción
Capreomycin is used to study multidrug-resistant tuberculosis. It is also used to study bacterial ribosomal subunit interactions and translocation processes during protein synthesis.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 1405-37-4 |
| Contenido y almacenamiento | -20°C |
| Formato | Polvo |
| Para utilizar con (aplicación) | Capreomycin is a second line antibiotic and is used to study multidrug-resistant tuberculosis. Capreomycin sulfate is used to study bacterial ribosomal subunit interactions and translocation processes during protein synthesis. |
| Peso molecular | 750.79 |
| Cantidad | 1 g |
| Fuente | Streptomyces capreolus |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Capreomycin Sulfate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Capreomycin Sulfate