Learn More
Capreomycin sulfate, MedChemExpress
Descripción
Capreomycin sulfate is a peptide antibiotic, commonly grouped with the aminoglycosides, which is given in combination with other antibiotics for MDR-tuberculosis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Capreomycin sulfate |
| CAS | 1405-37-4 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H46N14O11S |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 37 mg/mL (49.28 mM) |
| SMILES | O=C(CC(N)CCCN)NCC(C(N/C(C(NC(C1NC(NCC1)=N)C2=O)=O)=C/NC(N)=O)=O)NC(C(NC(C(CN2)N)=O)C)=O.O=S(O)(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 750.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 750.78 |
| Mostrar más |