Learn More
Reactivo de taponado 90/10 THF/NMI (v/v), BioSyn™, Honeywell Burdick & Jackson™
Código de producto. 16835421
Change view
Click to view available options
:
Reactivo de taponado 90/10 THF/NMI (v/v), 2500 ml
Código de producto.
16835421 Reactivo de taponado 90/10 THF/NMI (v/v), 2500 ml
1 options
Código de producto. 16835421
Marca: Honeywell Burdick & Jackson BR6512.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disolventes para reactivos Biosyn™ Honeywell Burdick & Jackson™ para la síntesis de ADN/ARN
  • Específicamente procesados y purificados para cumplir con especificaciones exactas, garantizan una excelente eficacia de síntesis
  • Ideal para síntesis de oligonucleótidos independientemente de la aplicación
  • Se filtran todos los disolventes y reactivos (0,2 micrómetros para reactivos de oxidación y 0,1 micrómetros para todos los demás reactivos) para minimizar la contaminación de partículas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Capping reagent
Punto de fusión −108.5°C
CAS 109-99-9
Color Incolora
% máx. CAS 0.9
Punto de ebullición 66°C
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido transparente
Línea de productos Biosyn
Las temperaturas de punto de ebullición y fusión se basan en el componente principal físico.