Learn More
Reactivo de taponado 80/10/10 THF/lutidina/anhídrido acético (v/v), BioSyn™, Honeywell Burdick & Jackson™
Código de producto. 16875411
Change view
Click to view available options
Reactivo de taponado 80/10/10 THF/lutidina/anhídrido acético (v/v), 2500 ml
Código de producto.
16875411 Reactivo de taponado 80/10/10 THF/lutidina/anhídrido acético (v/v), 2500 ml
1 options
Código de producto. 16875411 Proveedor Honeywell Burdick & Jackson N.º de proveedor BR6402.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Disolventes para reactivos Biosyn™ Honeywell Burdick & Jackson™ para la síntesis de ADN/ARN
  • Específicamente procesados y purificados para cumplir con especificaciones exactas, garantizan una excelente eficacia de síntesis
  • Ideal para síntesis de oligonucleótidos independientemente de la aplicación
  • Se filtran todos los disolventes y reactivos (0,2 micrómetros para reactivos de oxidación y 0,1 micrómetros para todos los demás reactivos) para minimizar la contaminación de partículas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Capping reagent
Punto de fusión −108.5°C
CAS 109-99-9
Color Incolora
% máx. CAS 0.8
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido transparente
Línea de productos Biosyn
Punto de ebullición 11.8 % (V)
Las temperaturas de punto de ebullición y fusión se basan en el componente principal físico.