Learn More
Thermo Scientific™ Urinalysis Sample Tubes
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17135321
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
17135321 Ámbar paquete de 1000
17125321 Transparente paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17135321 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor S40824
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Collect and stabilize urine specimens for up to 72 hours with Capitol Vial Urinalysis Sample Tubes.
Collect, transport and stabilize urine specimens for up to 72 hours with Thermo Scientific™ Urinalysis Sample Tubes.
Características:
  • Los tubos tienen un fondo cónico con una base independiente con faldón
  • El comprimido de conservación patentado conserva las muestras de orina
  • Fabricado con polipropileno virgen para ofrecer más claridad
  • Hay tubos de color ámbar disponibles para muestras sensibles a la luz
Información para pedidos:
Caja de 1000 unidades
Incluye:
Comprimido de conservación patentado, tubo de transporte de 12 ml, cierre con tapón de rosca amarillo, etiqueta de la línea de llenado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Amarillo
Descripción Sistema de transporte de análisis de orina de 12 ml con tubos ámbar
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 15 mm
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Volumen (métrico) 12 mL
N.º por caja 1000
Material del cierre Polietileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Altura (métrico) 96 mm
Conservante
Tipo de producto Tubo de muestras