Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial™, recipiente de polipropileno Flip-Top de 45 ml
Código de producto. 15658558
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
45 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 700
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15658558 45 ml paquete de 700
1 options
Código de producto. 15658558 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 10153
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Los recipientes de polipropileno con tapa abatible Thermo Scientific™ Capitol Vial™ de 45 ml son ideales para el transporte de muestras de orina para programas de análisis de drogas. Los recipientes cuentan con sellos de bloqueo a prueba de manipulación para garantizar la seguridad de las muestras antes y después de la obtención.
Los recipientes de polipropileno con tapa abatible Thermo Scientific™ Capitol Vial™ de 45 ml son ideales para el transporte de muestras de orina para programas de análisis de drogas. Los recipientes cuentan con sellos de bloqueo a prueba de manipulación para garantizar la seguridad de las muestras antes y después de la obtención.
  • Construcción hermética y resistente a fugas
  • Polipropileno de calidad alimentaria
  • La tapa con bisagra permanente facilita la apertura del vial con una sola mano
  • Recipientes sin hombros y con menos revestimiento
Recomendada para:
Análisis de drogas, recogida de muestras de alimentos y bebidas, aplicaciones veterinarias, muestreo ambiental, análisis de agua, envasado y almacenamiento general
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vial con tapa abatible de 45 ml, válvula doble
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Volumen (métrico) 45 ml
N.º por caja 700
Volumen (imperial) 1,5 oz
Tipo de tapón A prueba de manipulación, tapa abatible
Tipo de producto Recipiente para muestras