Learn More
Marienfeld Superior™ Tubos capilares para microhematocritos
Description
- Hecho de vidrio de alta calidad.
- En conformidad con la norma DIN ISO 12 772
- Disponible con y sin heparinización
- El pulido al fuego en el extremo codificado por color garantiza que las centrífugas no se dañen.
- Para un solo uso
- 100 piezas en un vial dispensador, 10 viales en una caja
- Para aplicaciones de diagnóstico in vitro (IVD) de acuerdo con la directiva IVD 98/79/CE, con marcado CE, la fecha de caducidad recomendada y el número de lote para una información y una trazabilidad completas
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Tubo capilar |
| Aditivo | Heparina de sodio |
| Material | Vidrio |
| Capacidad (métrico) | 60 μl |
| Diámetro interior (métrico) | De 0,9 a 1,0 mm |
| Cantidad | 10x100 |
| Para utilizar con (aplicación) | Centrifugación de muestras de sangre |
| Longitud (métrico) | 75 mm |
| Certificaciones/conformidad | Marcado CE (IVD) |