Learn More
Hirschmann™ Tubos capilares, ambos extremos abiertos
Código de producto. 10305471
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del tubo (métrico):
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diámetro interior (métrico):
0,95 mm
1,15 mm
1,15 mm
1,30 mm
1,30 mm
1,55 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud del tubo (métrico) Diámetro interior (métrico) unitSize
10305471 60 mm 0,95 mm paquete de 1000
10213201 70 mm 0,95 mm paquete de 1000
10547261 90 mm 0,95 mm paquete de 1000
13290480 75 mm 1,15 mm paquete de 1000
10623202 120 mm 1,15 mm paquete de 1000
10314991 70 mm 1,30 mm paquete de 1000
10121001 75 mm 1,30 mm paquete de 1000
10354891 80 mm 1,30 mm paquete de 1000
10344891 90 mm 1,30 mm paquete de 1000
10537451 100 mm 1,30 mm paquete de 1000
10059630 120 mm 1,30 mm paquete de 1000
10746891 150 mm 1,30 mm paquete de 1000
10069790 70 mm 1,55 mm paquete de 1000
10598381 75 mm 1,55 mm paquete de 1000
10009620 90 mm 1,55 mm paquete de 1000
13220490 100 mm 1,55 mm paquete de 1000
10709581 120 mm 1,55 mm paquete de 1000
13230490 150 mm 1,55 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 10305471 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9201360
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.26€
    60.60€ / paquete de 1000
    Ahorro 5.66€
    8% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelentes para trabajar con muestras pequeñas en el laboratorio. Se pueden utilizar para una amplia variedad de aplicaciones científicas y médicas.
  • Ambos extremos abiertos
  • Disponibles en una amplia gama de diámetros y longitudes
Especificaciones
Tipo de producto Tubos capilares, ambos extremos abiertos
Diámetro interior (métrico) 0,95 mm
Longitud del tubo (métrico) 60 mm
Cantidad 10 x 100/Pk.