Learn More
Hirschmann™ Tubos capilares para la determinación de punto de fusión, un extremo cerrado
Código de producto. 11807003
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diámetro exterior (métrico):
1 mm
1,35 mm
1,35 mm
1,55 mm
1,55 mm
1,75 mm
2,35 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
11807003 80 mm 1,55 mm 1000 PCS
10106960 100 mm 1,55 mm paquete de 1000
13240490 10 mm 1 mm paquete de 1000
10489512 150 mm 1,35 mm paquete de 1000
10790033 150 mm 1,75 mm paquete de 1000
10365511 150 mm 1 mm paquete de 1000
10395411 150 mm 2,35 mm paquete de 1000
13270490 80 mm 1,35 mm paquete de 1000
10190851 80 mm 1,75 mm paquete de 1000
10190801 90 mm 1,55 mm 1000 PCS
10652812 90 mm 1,75 mm paquete de 1000
10645214 75 mm 1,35 mm paquete de 1000
10039630 70 mm 1,35 mm paquete de 1000
10587441 75 mm 1,55 mm paquete de 1000
10253671 120 mm 1,75 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 11807003 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9211580
En stock
Excelentes para el análisis del punto de fusión en el laboratorio. Hirschmann Instruments™ Los tubos capilares para la determinación del punto de fusión, con un extremo cerrado, están fabricados con vidrio transparente.
  • Tubos capilares
  • Disponibles en una gama de diámetros y longitudes
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 1,15 mm
Diámetro exterior (métrico) 1,55 mm
Para utilizar con (aplicación) Determinación del punto de fusión
Estilo del tubo Un extremo cerrado
Longitud (métrico) 80 mm
Tipo Tubo capilar
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Privacy Policy.