Learn More
Hirschmann™ Tubos capilares, ambos extremos abiertos
Código de producto. 10537831
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
150 mm
Diámetro exterior (métrico):
1 mm
1 mm
1,35 mm
1,35 mm
1,55 mm
1,55 mm
2,35 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
250 PCS
paquete de 1000
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro exterior (métrico) unitSize
10537831 120 mm 1 mm paquete de 1000
13270480 100 mm 1,35 mm paquete de 1000
10411371 100 mm 1,55 mm paquete de 1000
11886993 100 mm 1 mm 1000 PCS
10528201 120 mm 1,35 mm paquete de 1000
10525792 150 mm 1 mm paquete de 1000
11896993 150 mm 1 mm 250 PCS
10054021 70 mm 1,55 mm paquete de 1000
13280480 75 mm 1,35 mm paquete de 1000
15519035 80 mm 1,35 mm paquete de 1000
13200490 80 mm 1,55 mm paquete de 1000
10309901 80 mm 1 mm 1000 PCS
13210490 90 mm 1,55 mm paquete de 1000
10121771 90 mm 1 mm paquete de 1000
10325421 75 mm 1 mm paquete de 1000
10339711 150 mm 1,55 mm paquete de 1000
10567261 150 mm 1,35 mm paquete de 1000
10263291 70 mm 1 mm paquete de 1000
10597441 80 mm 2,35 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Código de producto. 10537831 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9201012
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelentes para trabajar con muestras pequeñas en el laboratorio. Los tubos capilares con ambos extremos abiertos Hirschmann Instruments™ se pueden utilizar para una amplia variedad de aplicaciones científicas y médicas.
  • Ambos extremos abiertos
  • Disponibles en una amplia gama de diámetros y longitudes
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 0.8 mm
Diámetro exterior (métrico) 1 mm
Estilo del tubo Ambos extremos abiertos
Longitud (métrico) 120 mm
Tipo Tubo capilar