Learn More
SGE Analytical Science™ Columna capilar BPX70 para GC
Código de producto. 10463912
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
120 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10463912 120 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10463912 Proveedor SGE Analytical Science™ N.º de proveedor 054624
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas columnas para una gran variedad de aplicaciones. SGE Analytical Science™ Las columnas capilares GC BPX70 son ideales para aplicaciones de ésteres metílicos de ácidos grasos, carbohidratos, productos farmacéuticos y GC/MS
  • 70 % cianopropil polisilfenileno-siloxano
  • Alta temperatura
  • Diseñado a medida para la separación de ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME)
  • Columna estándar de la industria para el análisis FAME
  • Ideal para separación de isómeros cis/trans
  • Fase polar
  • Larga vida útil
Especificaciones
Tipo Columna capilar BPX70 para GC
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Intervalo de temperatura De 50 °C a 260 °C
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 120 mm