Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Miniuniones para columnas capilares
Código de producto. 10686971
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,3 mm
0,4 mm
0,5 mm
0,8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
10686971 0,8 mm cada uno
10516772 0,3 mm cada uno
10095320 0,5 mm cada uno
10310471 0,4 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10686971 Proveedor Trajan Scientific and Medical™ N.º de proveedor 103433
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
La miniunión SilTite ofrece una instalación sencilla y sin fugas para columnas capilares sin necesidad de utilizar herramientas
  • Diseñados específicamente para conectar columnas capilares
  • Conectan las precolumnas a las columnas capilares
  • Inertes y con orificio preciso revestido de vidrio
  • Bajo volumen muerto
Especificaciones
Tipo Conector de columna capilar
Material Acero inoxidable
Diámetro interior (métrico) 0,8 mm