Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de cierre de columna capilar
Código de producto. 11827210 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Columnas capilares de GC
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11827210 Columnas capilares de GC paquete de 20
1 options
Código de producto. 11827210 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260EC111
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Elimine la contaminación de las columnas con estos tapones de cierre universales, reutilizables y codificados por colores.
Elimine la contaminación de la columna con los tapones de cierre de columna capilar Thermo Scientific™. Estos accesorios universales y reutilizables están codificadas por colores para garantizar que la columna se instale de nuevo de la misma forma en que salió.
  • Elimine la contaminación de la columna causada por dejar una columna sin sellar o sellada con un septo
  • Los accesorios de colores garantizan que la columna se vuelva a instalar de la misma forma en que salió
  • Reutilizable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Tapones de cierre
Descripción Tapones de cierre; para columnas capilares
Para utilizar con (equipo) Columnas capilares de GC
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.