Learn More
Capecitabina-d11 (pentil-d11), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Capecitabine-d11 |
| CAS | 1132662-08-8 |
| Fórmula molecular | C15 2H11 H11 F N3 O6 |
| Cantidad | 0.005 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C15H22FN3O6/c1-3-4-5-6-24-15(23)18-12-9(16)7-19(14(22)17-12)13-11(21)10(20)8(2)25-13/h7-8,10-11,13,20-21 H,3-6H2,1-2H3,(H,17,18,22,23)/t8-,10-,11-,13-/m1/s1/i1D3,3D2,4D2,5D2,6D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2 O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H]2 O |
| Nombre IUPAC | N-[1-[(2 R,3 R,4 S,5 R)-3,4-dihidroxi-5-metiloxolan-2-il]-5-fluoro-2-oxopirimidin-4-il]carbamato de 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecadeuteriopentilo |
| Peso molecular (g/mol) | 370.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.2183 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |