Learn More
Cantrodifene, TRC
Código de producto. 30404904
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30404904 250 mg -
30405136 25 mg -
30407052 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30404904 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI905690250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19881-18-6
Fórmula molecular C13H8N2O3S
Peso molecular (g/mol) 272.27
Sinónimo Nitroscanate, 1-Isothiocyanato-4-(4-nitrophenoxy)benzene (ACI), Isothiocyanic acid, p-(p-nitrophenoxy)phenyl ester (8CI), 4-(4-Nitrophenoxy)phenyl isothiocyanate, 4-Nitro-4'-isothiocyanatodiphenyl ether, Cantrodifene, Lopatol, Nitroscanate
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-4-(4-nitrofenoxi)benceno
SMILES C1=C(C=CC(=C1)OC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-])N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Isothiocyanato-4'-nitrodiphenyl Ether
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H8N2O3S/c16-15(17)11-3-7-13(8-4-11)18-12-5-1-10(2-6-12)14-9-19/h1-8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.0256