Learn More
Cantina-6-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Canthin-6-one |
| CAS | 479-43-6 |
| Fórmula molecular | C14H8N2O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 6H-Indolo[3,2,1-de][1,5]naphthyridin-6-one, NSC 103003 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H8N2O/c17-13-6-5-11-14-10(7-8-15-11)9-3-1-2-4-12(9)16(13)14/h1-8H |
| SMILES | O=C1C=Cc2nccc3c4ccccc4n1c23 |
| Nombre IUPAC | 1,6-diazatetraciclo[7.6.1.05,16.010,15]hexadeca-3,5(16),6,8,10,12,14-heptaen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 220.23 |