Learn More
Cantaxantina 10 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30328616 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30328616 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10947000AL10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Canthaxanthin
CAS 514-78-3
Nombres de analitos o componentes Canthaxanthin
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C40 H52 O2
Concentración 10 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo β,β-Carotene-4,4'-dione, β-Carotene-4,4'-dione (6CI), β-Carotene-4,4'-dione, all-trans- (8CI), 4,4'-Diketo-β-carotene, 4,4'-Dioxo-β-carotene, C.I. 40850, C.I. Food Orange 8, Canthaxanthin, Canthaxanthine, Carophyll red, E 161g, Food Orange 8, Lucantin Red, NSC 374110, Roxanthin Red 10, all-trans-Canthaxanthin
Fórmula InChI InChI=1S/C40H52O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-35-33(5)37(41)25-27-39(35,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-36-34(6)38(42)26-28-40(36,9)10/h11-24H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+
SMILES C\C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)C(=O)CCC1(C)C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2=C(C)C(=O)CCC2(C)C
Nombre IUPAC 2,4,4-trimetil-3-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-3,7,12,16-tetrametil-18-(2,6,6-trimetil-3-oxociclohexen-1-il)octadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaenil]ciclohex-2-en-1-ona
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 564.84
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 564,3967 g/mol