Learn More
MedChemExpress Canthaxanthin
Código de producto. 16478728
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16478728 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16478728 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYB1960
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Canthaxanthin is a red-orange carotenoid with various biological activities, such as antioxidant, antitumor properties.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento -20°C, protect from light, stored under nitrogen∣The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Peso molecular 564.84 g/mol
Condiciones de envío Shipping with dry ice
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 514-78-3
Tipo de producto Natural Products
Pureza 95.0%
Solubilidad DMSO : 1 mg/mL (1.77 mM∣ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : 1 mg/mL (1.77 mM∣ultrasonic and warming and heat to 80°C)
Sinónimo E 161g∣ all-trans-Canthaxanthin
Objetivo Reactive Oxygen Species∣Endogenous Metabolite