Learn More
cantaridina, TRC
Código de producto. 30345754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30345754 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30345754 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC175630100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cantharidin
CAS 56-25-7
Fórmula molecular C10 H12 O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo 4,7-Epoxyisobenzofuran-1,3-dione, hexahydro-3a,7a-dimethyl-, (3aα,4β,7β,7aα)-, 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic anhydride, 2,3-dimethyl-, Cantharidin, 1,2-Dimethyl-3,6-epoxyperhydrophthalic anhydride, Canthacur, Cantharides camphor, Cantharidine, Cantharone, Hexahydro-3a,7a-dimethyl-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dione, Kantaridin, NSC 61805, exo-1,2-cis-Dimethyl-3,6-epoxyhexahydrophthalic anhydride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O4/c1-9-5-3-4-6(13-5)10(9,2)8(12)14-7(9)11/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,9+,10-
SMILES C[C@@]12[C@H]3CC[C@H](O3)[C@]1(C)C(=O)OC2=O
Nombre IUPAC (3aα ,4β ,7β ,7aα)-Hexahidro-3a,7a-dimetil-4,7-epoxiisobenzofuran-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 196.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.0736