Learn More
cantaridina, Mikromol™
Código de producto. 18023460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18023460 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18023460 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM2534.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
cantaridina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cantharidin
CAS 56-25-7
Nombres de analitos o componentes Cantharidin
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H12 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic anhydride, 2,3-dimethyl-, Cantharidin, 1,2-Dimethyl-3,6-epoxyperhydrophthalic anhydride, Canthacur, Cantharides camphor, Cantharidine, Cantharone, Hexahydro-3a,7a-dimethyl-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dione, Kantaridin, NSC 61805, exo-1,2-cis-Dimethyl-3,6-epoxyhexahydrophthalic anhydride, 4,7-Epoxyisobenzofuran-1,3-dione, hexahydro-3a,7a-dimethyl-, (3aalpha,4beta,7beta,7aalpha)-
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O4/c1-9-5-3-4-6(13-5)10(9,2)8(12)14-7(9)11/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,9+,10-
SMILES C[C@@]12[C@H]3CC[C@H](O3)[C@]1(C)C(=O)OC2=O
Nombre IUPAC (3aα ,4β ,7β ,7aα)-Hexahidro-3a,7a-dimetil-4,7-epoxiisobenzofuran-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 196.2
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 196,0736 g/mol