Learn More
Canrenone, TRC
Código de producto. 17964415
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17964415 50 mg 50 miligramos
17901195 10 mg 10 miligramos
17960795 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17964415 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17561050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 976-71-6
Fórmula molecular C22 H28 O3
Peso molecular (g/mol) 340.46
Sinónimo (2'R)-3',4'-Dihydro-5'H-spiro[androst-4,6-diene-17,2'-furan]-3,5'-dione, Spironolactone Imp. F (EP), Pregna-4,6-diene-21-carboxylic acid, 17-hydroxy-3-oxo-, γ-lactone, (17α)-, 17α-Pregna-4,6-diene-21-carboxylic acid, 17-hydroxy-3-oxo-, γ-lactone (6CI,7CI,8CI), Spiro[17H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'(5'H)-furan], pregna-4,6-diene-21-carboxylic acid deriv., 11614 R.P., 17-Hydroxy-3-oxo-17α-pregna-4,6-diene-21-carboxylic acid lactone, 17-Hydroxy-3-oxo-17α-pregna-4,6-diene-21-carboxylic acid γ-lactone, 17α-(2-Carboxyethyl)-17β-hydroxyandrosta-4,6-dien-3-one lactone, 17β-Hydroxy-3-oxopregna-4,6-diene-21-carboxylic acid, 20-Spiroxa-4,6-diene-3,21-dione, 3-(17β-Hydroxy-3-oxoandrosta-4,6-dien-17α-yl)propionic acid lactone, 3-(17β-Hydroxy-3-oxoandrosta-4,6-dien-17α-yl)propionic acid γ-lactone, 3-(3-Oxo-17β-hydroxy-4,6-androstadien-17α-yl)propionic acid γ-lactone, 3'-(3-Oxo-17β-hydroxyandrosta-4,6-dien-17α-yl)-propionic acid lactone, Aldadiene, Canrenone, NSC 261713, Phanurane, SC 9376, Spirolactone SC 14266
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimetilspiro[2,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-1H-ciclopenta[a]fentrantreno-17,5'-oxolano]-2',3-dione
SMILES C[C@]12CCC(=O)C=C1C=C[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@@]45CCC(=O)O5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Canrenone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28O3/c1-20-9-5-15(23)13-14(20)3-4-16-17(20)6-10-21(2)18(16)7-11-22(21)12-8-19(24)25-22/h3-4,13,16-18H,5-12H2,1-2H3/t16-,17+,18+,20+,21+,22-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.2038
Porcentaje de pureza >95%