Learn More
Canrenone, MedChemExpress
Código de producto. 16464597
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16464597 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16464597 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1438
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Canrenone (Aldadiene) is an aldosterone antagonist extensively used as a diuretic agent.
Canrenone (Aldadiene) is an aldosterone antagonist extensively used as a diuretic agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Canrenone
CAS 976-71-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H28O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo Aldadiene SC9376
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (293.72 mM)
SMILES C[C@@]12[C@]3(CCC(O3)=O)CC[C@@]1([H])[C@]4([H])C=CC5=CC(CC[C@]5(C)[C@@]4([H])CC2)=O
Peso molecular (g/mol) 340.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.46
Porcentaje de pureza 99.54%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation