Learn More
Poulten Selfe™ Viscosímetro de rutina Cannon-Fenske
Description
ASTM D445-IP71, ASTM D446. Adecuado para líquidos transparentes; longitud total nominal: 250 mm. Tamaño aproximado de la muestra: 7 ml. Datos de calibración a 40 °C con la constante, C, indicada a 40 °C y 100 °C. Con certificado de calibración
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Viscosímetro de rutina Cannon-Fenske |
| Intervalo de viscosidad | De 7 a 35 cSt |
| Números ASTM | D445-IP71, D446 |
| Certificaciones/conformidad | NAMAS |
| Tamaño | 150 |
| Volumen (métrico) | 7 mL |