Learn More
Paragon Scientific™ Viscosímetro de rutina Cannon-Fenske para líquidos transparentes
Código de producto. p-7161815
Change view
Click to view available options
Intervalo de viscosidad:
De 0,5 a 2 cSt
De 0,8 a 4 cSt
De 1,6 a 8 cSt
De 100 a 500 cSt
De 10 000 a 50 000 cSt
De 1600 a 8000 cSt
De 20 a 100 cSt
De 20 000 a 100 000 cSt
De 240 a 1200 cSt
De 3 a 15 cSt
De 4000 a 20 000 cSt
De 50 a 250 cSt
De 500 a 2500 cSt
De 7 a 35 cSt
Tamaño de la unidad:
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de viscosidad unitSize
15959989 De 0,5 a 2 cSt cada uno
15979989 De 0,8 a 4 cSt cada uno
15999989 De 1,6 a 8 cSt cada uno
15919999 De 3 a 15 cSt cada uno
15939999 De 7 a 35 cSt cada uno
15959999 De 20 a 100 cSt cada uno
15979999 De 50 a 250 cSt cada uno
15999999 De 100 a 500 cSt cada uno
16010000 De 240 a 1200 cSt cada uno
16030000 De 500 a 2500 cSt cada uno
16050000 De 1600 a 8000 cSt cada uno
16070000 De 4000 a 20 000 cSt cada uno
16090000 De 10 000 a 50 000 cSt cada uno
16010010 De 20 000 a 100 000 cSt cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 15959989 Proveedor Paragon Scientific™ N.º de proveedor CFR01NC
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para la determinación de la viscosidad cinemática de los líquidos newtonianos transparentes de conformidad con las normas ASTM D445, ISO 3104 e IP 71, sección 1. La baja viscosidad ayuda a la disipación de las burbujas de aire, lo que puede provocar problemas de detección en sistemas automáticos y optimizar la estabilidad y uniformidad del baño.
  • Viscosímetro capilar de vidrio de alta calidad
  • Fabricado de acuerdo con ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105
Especificaciones
Intervalo de viscosidad De 0,5 a 2 cSt
Calibrated No
Constante aproximada 0,002
Números ASTM D 445, D 446
Certificaciones/conformidad ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105
Tamaño 25
Tiempo de espera: 4 semanas