Learn More
Paragon Scientific™ Viscosímetro opaco Cannon-Fenske para líquidos transparentes y opacos (certificado UKAS ISO 17025)
Código de producto. 15929979
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de viscosidad:
De 0,4 a 2 cSt
De 0,8 a 4 cSt
De 1,6 a 8 cSt
De 10 000 a 50 000 cSt
De 100 a 500 cSt
De 1600 a 8000 cSt
De 20 000 a 100 000 cSt
De 20 a 100 cSt
De 240 a 1200 cSt
De 3 a 15 cSt
De 4000 a 20 000 cSt
De 50 a 100 cSt
De 500 a 2500 cSt
De 7 a 35 cSt
Tamaño de la unidad:
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de viscosidad Tamaño de la unidad
15929979 De 100 a 500 cSt cada uno
15989959 De 0,4 a 2 cSt cada uno
15909969 De 0,8 a 4 cSt cada uno
15929969 De 1,6 a 8 cSt cada uno
15949969 De 3 a 15 cSt cada uno
15969969 De 7 a 35 cSt cada uno
15989969 De 20 a 100 cSt cada uno
15909979 De 50 a 100 cSt cada uno
15949979 De 240 a 1200 cSt cada uno
15969979 De 500 a 2500 cSt cada uno
15989979 De 1600 a 8000 cSt cada uno
15909989 De 4000 a 20 000 cSt cada uno
15929989 De 10 000 a 50 000 cSt cada uno
15949989 De 20 000 a 100 000 cSt cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 15929979 Proveedor Paragon Scientific™ N.º de proveedor CFO08UKC
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Para la determinación de la viscosidad cinemática de los líquidos newtonianos transparentes y opacos de conformidad con las normas ASTM D445, ISO 3104 e IP 71, sección 1. La baja viscosidad ayuda a la disipación de las burbujas de aire, lo que puede provocar problemas de detección en sistemas automáticos y optimizar la estabilidad y uniformidad del baño.
  • Viscosímetro capilar de vidrio de alta calidad
  • Fabricado de acuerdo con ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105
  • Se suministra con calibración UKAS ISO 17025 completa
Especificaciones
Intervalo de viscosidad De 100 a 500 cSt
Calibrated Sí
Constante aproximada 0,5
Números ASTM D 445, D 446
Certificaciones/conformidad ASTM D445, ISO 3104 e IP 71, sección 1
Incluye Calibración UKAS ISO 17025
Tamaño 350
Tiempo de espera: 8 semanas