Learn More
Cannflavin B, TRC
Código de producto. 30003442
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003442 2.5 mg 2.50 miligramo
30008135 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30003442 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1754052.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76735-58-5
Fórmula molecular C21 H22 O6
Peso molecular (g/mol) 370.3958
Sinónimo 4H-1-Benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-6-(3-methyl-2-butenyl)- (9CI), 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-6-(3-methyl-2-buten-1-yl)-4H-1-benzopyran-4-one, 6-Prenylchrysoeriol, Cannaflavin B, Cannflavin B, Canniflavone, Canniflavone 1, 4H-1-Benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-6-(3-methyl-2-buten-1-yl)-
Nombre IUPAC 5,7-dihidroxi-2-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-6-(3-metilbut-2-enil)-4a,8a-dihidrocromeno-4-una
SMILES COc1cc(ccc1O)C2=CC(=O)C3C(O2)C=C(O)C(=C3O)CC=C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cannflavin B
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H22O6/c1-11(2)4-6-13-15(23)9-19-20(21(13)25)16(24)10-17(27-19)12-5-7-14(22)18(8-12)26-3/h4-5,7-10,19-20,22-23,25H,6H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.1416
Porcentaje de pureza >95%