Learn More
Cannflavina A, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cannflavin A |
| CAS | 76735-57-4 |
| Fórmula molecular | C26 H30 O6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4H-1-Benzopyran-4-one, 6-(3,7-dimethyl-2,6-octadienyl)-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, (E)-, 4H-1-Benzopyran-4-one, 6-[(2E)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl]-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)- (9CI), 6-[(2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl]-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Cannaflavin A, Cannflavin A, Canniflavone 2, 4H-1-Benzopyran-4-one, 6-[(2E)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl]-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, (E)-6-(3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl)-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 6-[(2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl]-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H30O6/c1-15(2)6-5-7-16(3)8-10-18-20(28)13-24-25(26(18)30)21(29)14-22(32-24)17-9-11-19(27)23(12-17)31-4/h6,8-9,11-14,24-25,27-28,30H,5,7,10H2,1-4H3/b16-8+ |
| SMILES | COc1cc(ccc1O)C2=CC(=O)C3C(O2)C=C(O)C(=C3O)C\C=C(/C)\CCC=C(C)C |
| Nombre IUPAC | 6-[(2E)-3,7-dimetilocta-2,6-dienil]-5,7-dihidroxi-2-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-4a,8a-dihidrocromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 438.5128 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 438.2042 |