Learn More
Tocris Bioscience™ Cannabigerol
Código de producto. 18045302
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18045302 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18045302 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3021/10
Cannabinoid receptor partial agonist
Cannabigerol is a partial agonist of CB2 and CB1 receptors (Ki values are 337 and 440 nM respectively). Also exhibits α2-adrenoceptor agonist activity (EC50 = 0.2 nM in mouse brain membranes).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl)-5-pentyl-1,3-benzenediol
CAS 25654-31-3
Cantidad 10 mg
Objetivo Non-selective Cannabinoid Receptor Agonists
Fórmula molecular C21H32O2
Pureza 95%