Learn More
Novus Biologicals™ Canine Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Código de producto. 18260022
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 x 0,5 mg
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
18260022 4 x 0,5 mg paquete de 4
1 options
Código de producto. 18260022 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NB82089205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    756.00€
    715.05€ / paquete de 4
    Ahorro 40.95€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Canine Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from canine. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Tissue Universal
Cantidad 4 x 0,5 mg
Tampón de almacenamiento HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Especificidad de la prueba Universal Protein Lysate: Dog Normal Tissues
Fracción celular Whole
Condición del tejido Normal
Reactividad cruzada Dog
Especie del huésped Canine
Concentración 5 mg/mL
Tipo de producto Canine Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Etapa de la vida Adulta
Protein State Native
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación