Learn More
R&D Systems™ Canine Tie-2 (XP_005626754.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18452130
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18452130 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18452130 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3192
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    761.00€
    719.25€ / 10 microgramos
    Ahorro 41.75€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica Tie-2
Número de acceso XP_005626754.1
ID de gen (Entrez) 7010
Alias de gen angiopoietin-1 receptor, CD202B, CD202b antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, hTIE2, p140 TEK, soluble TIE2 variant 1, soluble TIE2 variant 2, TEK, TEK tyrosine kinase, endothelial, Tie2, TIE-2, TIE2CD202b, Tunica interna endothelial cell kinase, Tyrosine-protein kinase receptor TEK, Tyrosine-protein kinase receptor TIE-2, venous malformations, multiple cutaneous and mucosal, VMCM, VMCM1
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Canine
Cantidad 10 μg