Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para SCF/Kitlg canina
Código de producto. 17124799
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17124799 5 x 96 pruebas cada uno
17104343 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17124799 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EC16RBX5
La SCF/Kitlg canina cuantifica la SCF/Kitlg canina en suero, plasma y sobrenadante.
La SCF/Kitlg canina cuantifica la SCF/Kitlg canina en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la SCF/KITLG canina natural y recombinante.
El factor de células madre (SCF) es el ligando del oncogén c-Kit y se expresa a través de varias células estructurales e inflamatorias en las vías respiratorias. La unión del SCF mediante el receptor c-Kit conduce a la homodimerización del receptor y a la activación de vías de señalización como PI-3, PLC-gamma, Jak/STAT y MAP quinasas. La expresión de la SCF lleva a la inducción de la supervivencia de los mastocitos y a la expresión y liberación de histamina, citoquinas proinflamatorias y quimiocinas. La inhibición de la vía SCF/c-Kit provoca una disminución de los niveles de histamina, una infiltración de mastocitos y eosinófilos, una producción de IL-4 y una hipersensibilidad de las vías respiratorias, lo que sugiere que esta vía puede ser un objetivo terapéutico útil en enfermedades inflamatorias como el asma. Se sabe que existen al menos dos isoformas de SCF.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 710-712; blz; ligando c-Kit; Clo; gris nuboso; Con; contrastado; CSF; DCUA; DFNA69; DKFZp686F2250; hiperpigmentación progresiva familiar 2; FPH2; FPHH; Gb; vientre de la boquilla; Factor de crecimiento hematopoyético KL; H-SCF; ligando de kit; KITL; Kitlg; Kit-ligand; KL-1; factor de crecimiento de células del mástil; MGF; M-SCF; ligando de kit procesado; SCF; SF; SHEP7; sKITLG; Sl; SLF; Ligando KIT soluble; factor de acero; ligando factor/kit de acero; factor de células madre; factor de células madre KL-1; factor de células madre, LCR
Intervalo del ensayo De 0,065 a 16 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,065 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q06220
Símbolo de gen KITLG
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo SCF
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min