Learn More
R&D Systems™ Canine CD47 (NP_001074190.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001074190.1 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Canine |
| Cantidad | 10 μg |