Learn More
R&D Systems™ Canine CCR4 (NP_001003020) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | CCR4 |
| Número de acceso | NP_001003020 |
| ID de gen (Entrez) | 1233 |
| Alias de gen | C-C chemokine receptor type 4, C-C CKR-4, CC-CKR-4 HGCN:14099, CCR-4, CD194, CD194 antigen, chemokine (C-C motif) receptor 4, chemokine (C-C) receptor 4, ChemR13, CKR4MGC88293, CMKBR4k5-5, K5-5 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Canine |
| Cantidad | 10 μg |