missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Candida albicans Monoclonal Antibody (H74E), Invitrogen™

Código de producto. 11584463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11584463 1 mL 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11584463 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor MA17009

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA1-7009 detects Candida albicans. MA1-7009 has been successfully used in ELISA procedures. Marginal Immunofluorescene staining has been shown. The immunogen used for MA1-7009 is whole intact cell preparation of Candida albicans.

Candida albicans is the most frequently isolated fungal pathogen of humans, affecting immuocompromised patients ranging from premature infants to AIDS sufferers. Systemic infections have an attributed mortality of 30-50%. C. albicans is a diploid organism which has eight sets of homologous chromosomes. Its genome size is about 16 Mb (haploid), about 30% greater than S. cerevisiae (baker′s yeast).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Candida albicans
Aplicaciones ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon H74E
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Alias de gen C. albicans
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Whole intact cell preparation of Candida albicans
Método de purificación Protein A
Cantidad 1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Fungi
Contenido y almacenamiento 4° C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.