Learn More
Candesartan, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Candesartan |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H20N6O3/c1-2-33-24-25-20-9-5-8-19(23(31)32)21(20)30(24)14-15-10-12-16(13-11-15)17-6-3-4-7-18(17)22-26-28-29-27-22/h3-13H,2,14H2,1H3,(H,31,32)(H,26,27,28,29) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 440.1597 |