Learn More
Candesartan, MedChemExpress
Código de producto. 16458418
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16458418 10 mg 10 miligramos
16424307 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16458418 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0205
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Candesartan is an angiotensin II receptor antagonist with IC50 of 0.26 nM.
Candesartan is an angiotensin II receptor antagonist with IC50 of 0.26 nM.
Specifications
Nombre del producto químico o material Candesartan
CAS 139481-59-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H20N6O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo CV 11974
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (227.04 mM)
SMILES O=C(C1=C2C(N=C(OCC)N2CC3=CC=C(C4=CC=CC=C4C5=NNN=N5)C=C3)=CC=C1)O
Peso molecular (g/mol) 440.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.45
Porcentaje de pureza 98.5%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation