Learn More
Candesartán, LoGiCal
Product Code. 30463855
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
10 mg
missing translation for 'unitSize':
10 miligramos
Product Code. Cantidad missing translation for 'unitSize'
30463855 10 mg 10 miligramos
1 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30463855 missing translation for 'mfr' LoGiCal missing translation for 'supplierNo' LGCFOR0776.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Candesartan
CAS 139481-59-7
Nombres de analitos o componentes Candesartan
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C24 H20 N6 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylic Acid, Candesartan Cilexetil Imp. G (EP), Candesartan Cilexetil USP Related Compound G, Candesartan Cilexetil USP RC G, Candesartan, Candesartan Cilexetil Related Compound G, Candesartan Cilexetil Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C24H20N6O3/c1-2-33-24-25-20-9-5-8-19(23(31)32)21(20)30(24)14-15-10-12-16(13-11-15)17-6-3-4-7-18(17)22-26-28-29-27-22/h3-13H,2,14H2,1H3,(H,31,32)(H,26,27,28,29)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CCOc1nc2cccc(C(=O)O)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn[nH]5
Nombre IUPAC Ácido 2-etoxi-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]bencimidazol-4-carboxílico
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 440.45
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 440,1597 g/mol